2-Iodo-2-methylpropane 95% stabilizzato, in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
Stabilization:
Stabilised with copper
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Formula:
C₄H₉I Peso molecolare: 184,02 g/mol Punto di ebollizione: 99…100 °C Punto di fusione: –38 °C Densità: 1,547 Flash Pt: 7 °C (44 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001068 CAS Number: 558-17-8 EINECS: 209-190-1 UN: 2391 ADR: 3,II |