Iodometano ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Metile ioduro
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Formula:
CH₃I Peso molecolare: 141,94 g/mol Punto di ebollizione: 41…43 °C Punto di fusione: –67 °C Densità: 2,28 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001073 CAS Number: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6087 |