Stampa…
Etile ioduro ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with copper
A14444.0E A14444.22 A14444.36
A14444.0EEA 588 EUR
A14444.0E A14444.22 A14444.36
Etile ioduro ≥98% stabilizzato
Etile ioduro
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 75-03-6 Molecular Formula: CH3CH2I Formula Weight: 155.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5120 Melting Point: -108° Boiling Point: 70-73° Beilstein Reference: 505934 Merck Reference: 14,3813 MDL No.: MFCD00001091
Formula: C₂H₅I
Punto di ebollizione: 70…73 °C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1,95
Flash Pt: >73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001091
CAS Number: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3813