Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ300
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
1.02121.0500EA 53.6 EUR
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
Calcio nitrato tetraidrato, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Calcio nitrato tetraidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso molecolare: 236.15 g/mol
Punto di fusione: ∼42 °C
Densità: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687
Visualizza i codici
Solubility 2710 g/l (40 °C)
Melting Point 45 °C
Molar Mass 236.15 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer