Calcio nitrato tetraidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Punto di fusione: ∼42 °C Densità: 1,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS Number: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,01687 |