Metilene ioduro ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methylene iodide
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 75-11-6
Molecular Formula: CH2I2
Formula Weight: 267.84
Flash Point: None
Physical Form: Clear liquid
Density: 3.322
Refractive Index: 1.7400
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 180-181° dec.
Beilstein Reference: 1696892
Merck Reference: 14,6066
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00001079
Formula:
CH₂I₂ Punto di ebollizione: 180…181 °C (dec.) Punto di fusione: 5…6 °C Densità: 3,322 Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001079 CAS Number: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6066 |