2-Iodopropano ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isopropyl iodide
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-30-9
Molecular Formula: (CH3)2CHI
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Refractive Index: 1.4982
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Recognizable
Melting Point: -90°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1098244
Merck Reference: 14,5214
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001071
Formula:
C₃H₇I Peso molecolare: 169,99 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C Punto di fusione: –90 °C Densità: 1,701 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001071 CAS Number: 75-30-9 EINECS: 200-859-3 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 14,5214 |