Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato 97+% (by complexometric analysis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A16645.0E A16645.22 A16645.36
A16645.0EEA 129 EUR
A16645.0E A16645.22 A16645.36
Calcio nitrato tetraidrato 97+% (by complexometric analysis)
Calcio nitrato tetraidrato
Purity: 99% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso molecolare: 236,15 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (dec.)
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,820
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682