Stampa…
Calcio nitrato idrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44515.06 44515.14 44515.22
44515.06EA 49.3 EUR
44515.06 44515.14 44515.22
Calcio nitrato idrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Calcio nitrato idrato
Purity: 99.9995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: CaN2O6.xH2O Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Appearance: White Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formula: Ca(NO₃)₂·H₂O
Peso molecolare: 182.1 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (dec.)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,1682