Stampa…
1,8-Diiodooctane ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
A10867.14 A10867.18 A10867.30 A10867.09
A10867.14EA 148 EUR
A10867.14 A10867.18 A10867.30 A10867.09
1,8-Diiodooctane ≥97% stabilizzato
1,8-Diiodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97+% CAS No.: 24772-63-2 Molecular Formula: I(CH2)8I Formula Weight: 366.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5635 Boiling Point: 167-169°/6mm Beilstein Reference: 1735437 MDL No.: MFCD00001106
Formula: C₈H₁₆I₂
Punto di ebollizione: 167…169 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 16…21 °C
Densità: 1,840
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001106
CAS Number: 24772-63-2
EINECS: 246-456-6