Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
30482.14 30482.22
30482.14EA 77.9 EUR
30482.14 30482.22
Calcio nitrato tetraidrato ≥99.98% (metals basis)
Calcio nitrato tetraidrato
Purity: 99.98% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso molecolare: 236.15 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (dec.)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,1682