Stampa…
1,3-Diiodopropane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 89.4 EUR
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodopropane ≥98% stabilizzato
1,3-Diiodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 627-31-6 Molecular Formula: I(CH2)3I Formula Weight: 295.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6415 Melting Point: -20° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1731117 MDL No.: MFCD00001097
Formula: C₃H₆I₂
Punto di ebollizione: 224 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 2,565
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001097
CAS Number: 627-31-6
EINECS: 210-993-4