Calcio nitrato idrato 99,995 Metals basis, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formula:
Ca(NO₃)₂·H₂O Peso molecolare: 182.1 g/mol Punto di ebollizione: 132 °C (dec.) Punto di fusione: 42 °C Densità: 1.82 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS Number: 35054-52-5 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,1682 |