Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
217510010 217510050
ACRO217510010EA 85.4 EUR
ACRO217510010 ACRO217510050
Calcio nitrato tetraidrato 99% per analisi
Calcio nitrato tetraidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Punto di fusione: 45 °C
Densità: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm