Stronzio cloruro esaidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
SrCl₂·6H₂O Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 61 °C Densità: 1,93 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS Number: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 13,08920 |
Solubility | 2058 g/l (40 °C) |
Melting Point | 61 °C |
Molar Mass | 266.62 g/mol |
Bulk Density | 1050 kg/m3 |
Boiling Point | 100 °C |
Density | 1.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C) |