Stampa…
Stronzio cloruro esaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 123 EUR
A16764.0B A16764.30
Stronzio cloruro esaidrato ≥99%
Stronzio cloruro esaidrato
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formula: SrCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 61 °C
Densità: 1,93
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149865
CAS Number: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840