Stronzio cloruro esaidrato 99,0-103,0 ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formula:
SrCl₂·6H₂O Peso molecolare: 266.62 g/mol Punto di ebollizione: 100 Punto di fusione: 61 Densità: 1.93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS Number: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |