Stronzio cloruro esaidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formula:
SrCl₂·6H₂O Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 61 °C Densità: 1,93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS Number: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |