Stampa…
Stronzio cloruro esaidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
315081000 315085000
ACRO315081000EA 31.4 EUR
ACRO315081000 ACRO315085000
Stronzio cloruro esaidrato 99+% ACS
Stronzio cloruro esaidrato
Formula: SrCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149865
CAS Number: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %