Stampa…
Magnesio cloruro esaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
25107.292EA 64.3 EUR
25107.292 25107.361
Magnesio cloruro esaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnesio cloruro esaidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149781
CAS Number: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm