Magnesio cloruro esaidrato 99-102% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
MgCl₂·6H₂O Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 117 °C Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS Number: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Ammonium | <0.002% |
Barium | ≤0.005% |
Calcium | ≤0.01% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Manganese | ≤0.0005% |
Nitrate | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 99 – 102% |
Sodium | ≤0.005% |
Strontium | ≤0.005% |
Sulphate | ≤0.002% |