Magnesio cloruro esaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formula:
MgCl₂·6H₂O Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 117 °C (dec.) Densità: 1,570 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS Number: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |