Calcio cloruro esaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
CaCl₂·6H₂O Punto di fusione: 29,54 °C Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00149616 CAS Number: 7774-34-7 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Titolo | Min. 97 % |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 20 ppm |
SO4 (Solfato) | Max. 0,05 % |
Fe (Ferro) | Max. 50 ppm |