Stampa…
Calcio cloruro idrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
10680.04EA 47.6 EUR
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
Calcio cloruro idrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcio cloruro idrato
Purity: 99.9965% CAS No.: 7774-34-7 Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6) Formula Weight: 110.99(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.71 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149616
Formula: CaCl₂·H₂O
Peso molecolare: 110,98 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 29,54 °C
Densità: 1,71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 22691-02-7
EINECS: 607-129-7
Merck Index: 14,1659