Stampa…
Calcio cloruro esaidrato 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389262500 389260010 389260025
ACRO389262500EA 20.4 EUR
ACRO389262500 ACRO389260010 ACRO389260025
Calcio cloruro esaidrato 98+% per analisi
Calcio cloruro esaidrato
Formula: CaCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 219.08 g/mol
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 1.71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149616
CAS Number: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % solution)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)