Stampa…
Calcio cloruro diidrato 99,0-102,0, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
MQ300
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
1.02382.0500EA 41.8 EUR
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
Calcio cloruro diidrato 99,0-102,0, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Calcio cloruro diidrato
Certificazioni: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formula: CaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 147.01 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 176
Densità: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C) 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃) ≤ 0.003 %