Stampa…
Calcio cloruro diidrato 99.0-105.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
33296.36 33296.A3
33296.36EA 43.1 EUR
33296.36 33296.A3
Calcio cloruro diidrato 99.0-105.0% ACS
Calcio cloruro diidrato
Purity: 99.0-105.0% CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Powder Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176 °C
Densità: 0,835
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,1659