Stampa…
Calcio cloruro diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12312.36 12312.A3
12312.36EA 68.6 EUR
12312.36 12312.A3
Calcio cloruro diidrato ≥99%
Calcio cloruro diidrato
Purity: 99% min CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Granular Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176 °C
Densità: 0,835
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,1659