Stampa…
Calcio cloruro diidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
423520250 423525000 423520025
ACRO423520250EA 20.8 EUR
ACRO423520250 ACRO423525000 ACRO423520025
Calcio cloruro diidrato 99+% ACS
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 105.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %