Calcio cloruro diidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 175 °C Densità: 0,83 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS Number: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C) |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Barium (Ba) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |