Stampa…
Calcio cloruro diidrato ≥77-80%, in scaglie, extra puro per fissaggio
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
123350025 123350100
ACRO123350025EA 147 EUR
ACRO123350025 ACRO123350100
Calcio cloruro diidrato ≥77-80%, in scaglie, extra puro per fissaggio
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 147,01 g/mol
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %