Stampa…
Bario cloruro diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Barium dichloride
21715.263EA 62.9 EUR
21715.263 21715.296
Bario cloruro diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloruro di bario diidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 244,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 960 °C
Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149154
CAS Number: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm