Bario cloruro diidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
BaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 960 °C Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS Number: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,00971 |
Solubility | 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 963 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 244.28 g/mol |
Bulk Density | 1200 - 1400 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C (anhydrous substance) |
Density | 3.86 g/cm3 |
pH | 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |