Bario cloruro diidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
BaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 960 °C Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS Number: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,00971 |