Stampa…
Bario cloruro diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Barium dichloride
A12905.0B A12905.0I A12905.30
A12905.0BEA 51.6 EUR
A12905.0B A12905.0I A12905.30
Bario cloruro diidrato ≥99%
Cloruro di bario diidrato
Purity: 99+% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formula: BaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113 °C (-2H₂O)
Densità: 3,097
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149154
CAS Number: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971