Stampa…
Bario cloruro diidrato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Barium dichloride
12310.36 12310.A3
12310.36EA 35.9 EUR
12310.36 12310.A3
Bario cloruro diidrato ACS
Cloruro di bario diidrato
CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.097 Odour: Odourless Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formula: BaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 244,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113 °C (-2H₂O)
Densità: 3,097
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149154
CAS Number: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971