Stampa…
Bario cloruro diidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 74.2 EUR
10646.14 10646.22 10646.36
Bario cloruro diidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Cloruro di bario diidrato
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formula: BaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113 °C (-2H₂O)
Densità: 3,097
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149154
CAS Number: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971