Bario cloruro diidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Barium dichloride
423455000
423450025
ACRO423455000EA
39.5
EUR
ACRO423455000
ACRO423450025
Bario cloruro diidrato 99+% ACS
Cloruro di bario diidrato
Formula:
BaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 962 °C Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS Number: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,00971 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
pH | 5.2 to 8.2 (5 % at 25.0°C) |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Potassium (K) | ≤0.0025 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |