Bario cloruro diidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1560 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 962 °C Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS Number: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,00971 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
pH | 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C) |
Calcium (Ca) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Potassium (K) | ≤25 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |