Sodio tungstato diidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Na₂WO₄·2H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 3,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149190 CAS Number: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |
Solubility | 730 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 329.86 g/mol |
Bulk Density | 1600 kg/m3 |
Density | 3.23 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |