Stampa…
Sodio tungstato diidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 420 EUR
1.06672.1000 1.06672.9025
Sodio tungstato diidrato, Supelco®
Sodio tungstato diidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149190
CAS Number: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847