Stampa…
Sodio tungstato diidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
14304-500G 14304-6X500G
14304-500GEA 227.53 EUR
14304-500G 14304-6X500G
Sodio tungstato diidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Sodio tungstato diidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso molecolare: 329.85 g/mol
Punto di fusione: 698 °C
Densità: 4.18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149190
CAS Number: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %