Stampa…
Sodio tungstato diidrato 99.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
36489.22 36489.36
36489.22EA 69.3 EUR
36489.22 36489.36
Sodio tungstato diidrato 99.0-101.0% ACS
Sodio tungstato diidrato
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 10213-10-2 Molecular Formula: Na2WO4.2H2O Formula Weight: 329.86 (293.83anhy) Physical Form: Powder Density: 3.250 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8698 MDL No.: MFCD00149190
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso molecolare: 329,85 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (-2H₂O)
Densità: 3,250
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149190
CAS Number: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 14,8698