Stampa…
Sodio tungstato diidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 52.1 EUR
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Sodio tungstato diidrato 99+% per analisi
Sodio tungstato diidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149190
CAS Number: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %