Sodio selinato decaidrato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10102-23-5
Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O
Formula Weight: 369.09 (188.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.600
Melting Point: 35° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8671
UN No.: 2630
MDL No.: MFCD00149174
Formula:
Na₂SeO₄·10H₂O Peso molecolare: 369,09 g/mol Punto di fusione: 35 °C (dec.) Densità: 1,600 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149174 CAS Number: 10102-23-5 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8671 |