Stampa…
Sodio idrogeno solfato monoidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio bisolfato monoidrato
28120.231EA 73.2 EUR
28120.231 28120.297
Sodio idrogeno solfato monoidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Sodio idrogeno solfato monoidrato
Formula: NaHSO₄·H₂O
Punto di fusione: 183 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149210
CAS Number: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm