Sodio idrogeno solfato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio bisolfato monoidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
NaHSO₄·H₂O Peso molecolare: 138.08 g/mol Punto di fusione: 183 Densità: 2.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149210 CAS Number: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 Merck Index: 13,08658 |
Solubility | 1080 g/l (20 °C) |
Melting Point | 183 °C (decomposition) |
Molar Mass | 138.07 g/mol |
Bulk Density | 900 - 970 kg/m3 |
Density | 2.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |