Stampa…
Sodio idrogeno solfato monoidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio bisolfato monoidrato
13799.36 13799.A1 13799.A7
13799.36EA 65.8 EUR
13799.36 13799.A1 13799.A7
Sodio idrogeno solfato monoidrato, per analisi
Sodio idrogeno solfato monoidrato
CAS No.: 10034-88-5 Molecular Formula: NaHSO4.H2O Formula Weight: 138.07 (120.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Melting Point: ca 183° dec. Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149210
Formula: NaHSO₄·H₂O
Peso molecolare: 138.08 g/mol
Punto di fusione: ∼183 °C (dec.)
Densità: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149210
CAS Number: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8586