Sodio idrogeno solfato monoidrato 97%, cristalli, extra puro reagent
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio bisolfato monoidrato
419435000
419430025
419430100
ACRO419435000EA
41.7
EUR
ACRO419435000
ACRO419430025
ACRO419430100
Sodio idrogeno solfato monoidrato 97%, cristalli, extra puro reagent
Sodio idrogeno solfato monoidrato
Formula:
NaHSO₄·H₂O Peso molecolare: 138,08 g/mol Punto di fusione: 58 °C Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149210 CAS Number: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 13,08658 |
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |