Stampa…
Sodio solfato decaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06648.1000 1.06648.9025
1.06648.1000EA 114 EUR
1.06648.1000 1.06648.9025
Sodio solfato decaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio solfato decaidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso molecolare: 322.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1429
Punto di fusione: 32.4
Densità: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149189
CAS Number: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Visualizza i codici
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)